アプリケーション
- さまざまな用途でナノ粒子、ナノ結晶および量子ドットを調製する前駆物質として。
- 水系条件下で相間移動触媒を用いてアゾールのN-アリール化を触媒するため。
- ドーパミンを検出するセンサーとして使用できる還元型酸化グラフェンベースのナノ銅複合体を調製するため。
- 水中の有機汚染物質の除去に使用できるCu2O-TiO2ナノ粒子ベースのアルミノケイ酸ゲオポリマー複合体物質を調製するための銅前駆物質として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
566284-25G:4548173944289
566284-VAR:
566284-BULK:
566284-5G-PW:
566284-25G-PW:
566284-5G:4548173944296
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis