Merck
900701
Sigma-Aldrich
P(t-Bu)3 Pd G4
95%
別名:
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2][tris(2-methyl-2-propanyl)phosphine]palladium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H42NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
586.08
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder or crystals
特徴
generation 4
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
官能基
phosphine
アプリケーション
P(t-Bu)3 Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900701-1G:
900701-250MG:
900701-BULK:
900701-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
APhos Pd G3 97%
Sigma-Aldrich
764183
APhos Pd G3
P(Cy3) Pd G3 97%
Sigma-Aldrich
764175
P(Cy3) Pd G3
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
DPPF Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900454
DPPF Pd G4
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.