Merck
804290
Sigma-Aldrich
RuPhos Pd G4
別名:
[Dicyclohexyl(2′,6′-diisopropoxy-2-biphenylyl)phosphine-κP](methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2]palladium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H58NO5PPdS
CAS番号:
分子量:
850.39
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
形状
powder
特徴
generation 4
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
240 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(OC1=CC=CC(OC(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2)C
InChI
1S/C30H43O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
FDRWYHUTZOCVSQ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Buchwald第四世代パラダサイクルと組み合わせた古典的なクロスカップリング反応の強力な配位子。安定して実験可能でほとんどの有機溶剤に可溶。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804290-BULK:
804290-1G:
804290-VAR:
804290-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.