Merck
776106
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G3
別名:
Di-Ad-BrettPhos-G3-Palladacycle, [2-(Di-1-adamantylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl][2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H74NO5PPdS
CAS番号:
分子量:
1010.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
251-253 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COC1=CC=C(OC)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P([C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3)[C@@]6(C[C@H](C7)C8)CC7C[C@H]8C6.NC9=CC=CC=C9C%10=CC=CC=C%10[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C43H61O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
OZFYYHNERORONM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Buchwald 3rd Generation Pd Precatalyst adorned by the bulk di-adamntyl BrettPhos ligand. This complex has been used in the monoarylation of ammonia, displaying apptitude for otherwise difficult 5-member heterocyclic substrates.
Mild and Highly Selective Palladium-Catalyzed Monoarylation of Ammonia Enabled by the Use of Bulky Biarylphosphine Ligands and Palladacycle Precatalysts
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776106-5G:
776106-VAR:
776106-500MG:
776106-10G:
776106-BULK:
776106-100MG:
776106-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.