About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H61O2P
CAS番号:
分子量:
640.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
231-235 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)-c8c(cc(cc8C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C43H61O2P/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3
InChI Key
NMGHOZQCYNKWBG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
AdBrettPhosは、アンモニアの直接モノアリール化に用いられるホスフィンベースの配位子であり、ジアリール化を抑制します。また、5員環ヘテロアレーンカップリングに適した配位子であり、C-Nカップリング反応を促進するため、ホスフィン結合パラジウム錯体の調製に用いられます。
アプリケーション
AdBrettPhos は、アリールトリフラートの Pd 触媒によるフッ素化に使用できる [(L·Pd)n ·(1,5-シクロオクタジエン)]プレ触媒を合成するための、有効な配位子として使用できます。
AdBrettPhos は、パラジウム触媒による第一級アルコールの C-O クロスカップリングに使用されています。
AdBrettPhos は、パラジウム触媒による第一級アルコールの C-O クロスカップリングに使用されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Bulky Biaryl Phosphine Ligand Allows for Palladium-Catalyzed Amidation
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51, 1-5 (2012)
Structure and reactivity of [(L?Pd)n?(1,5-cyclooctadiene)] (n = 1?2) complexes bearing biaryl phosphine ligands
Lee HG, et al.
Inorganica chimica acta, 422, 188-192 (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
768154-500MG | 4061833441107 |
768154-100MG | 4061833441091 |
768154-1G | 4061826654651 |