Merck
79417
Sigma-Aldrich
ホスファゼン塩基 P2-Et
≥98.0% (NT)
別名:
1-エチル-2,2,4,4,4-ペンタキス(ジメチルアミノ)-2λ5、4λ5-カテナジ(ホスファゼン), テトラメチル(トリス(ジメチルアミノ)ホスホラニリデン)リン酸トリアミド-Et-イミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
339.40
Beilstein:
7485991
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.492
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at at 25 °C (lit.)
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
InChI Key
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスファゼン塩基P2 Etは、極めて強力な中性窒素塩基です。これは、他の塩基では得られない、極めて優れた成果をもたらします。
この強力な非イオン性塩基は、以下のような多種多様な有機変換を触媒する能力を有します:
  • tBuXPhosまたはtBuBrettPhosのG3プレ触媒と組み合わせて使用した場合のパラジウム触媒クロスカップリング反応。
  • オルト-ハロベンジルスルホンの脱プロトン化によるα-スルホニルベンジルカルボアニオンの生成。
  • ビニルスルホンのアリルスルホンへの変換。
  • αテトラブチルアンモニウムブロミドの存在下における2-フェニル-2-オキサゾリン-4-carbonylcamphorsultamの-アルキル化。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
79417-BULK:
79417-VAR:
79417-1ML:
79417-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S.H. Kim et al.
Tetrahedron Letters, 36, 4537-4537 (1995)
Phosphazene base P2-Et mediated isomerization of vinyl sulfones to allyl sulfones.
Jin Z, et al.
Tetrahedron Letters, 37(30), 5247-5248 (1996)
P2-Et-mediated deprotonation of ortho-halobenzyl sulfones: synthetic applications as zwitterionic synthons.
Costa A, et al.
Synlett, 2001(12), 1881-1884 (2001)
Enantioselective synthetic method for α-alkylserine via phase-transfer catalytic alkylation of 2-phenyl-2-oxazoline-4-carbonylcamphorsultam.
Lee J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(10), 4158-4161 (2005)
P2Et Phosphazene: A Mild, Functional Group Tolerant Base for Soluble, Room Temperature Pd-Catalyzed C?N, C?O, and C?C Cross-Coupling Reactions.
Buitrago S A, et al.
Organic Letters, 17(13), 3370-3373 (2015)