アッセイ
95%
フォーム
crystals
mp
251 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.ClH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NYTYWTQXLWNFFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- As a lipophilic additive in the pH-responsive polymers and solvent-processible polymer membranes.
- To prepare tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino] phosphonium hydroxide, which acts as a basic catalyst for the ring-opening polymerization of siloxanes.
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87651-1G:
87651-VAR:
87651-5G:
87651-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)