Merck
09368
Sigma-Aldrich
ヒドロキシエチルセルロース
別名:
2-Hydroxyethyl cellulose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
形状
powder
品質水準
white to faint beige
粘度
~145 mPa.s, 1 % in H2O(20 °C)
保管温度
room temp
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドロキシエチルセルロースは、疎水性薬物の送達に用いる生物学的構造体の開発において、ゲル化剤及び増粘剤として使用されます。 ヒドロキシエチルセルロースは、キャピラリー電気泳動などの分離技術、バイオフィルムやコーティングに有用なポリマーネットワーク及びブロックコポリマーの開発に使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09368-500G:
09368-100G:
09368-BULK:
09368-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Runmiao Yang et al.
Electrophoresis, 29(7), 1460-1466 (2008-04-04)
We present cationized hydroxyethylcellulose (cat-HEC) synthesized in our laboratory as a novel physically adsorbed coating for CE. This capillary coating is simple and easy to obtain as it only requires flushing the capillary with polymer aqueous solution. A comparative study
Dan Zhou et al.
Journal of separation science, 34(23), 3441-3450 (2011-11-01)
To stabilize electroosmotic flow (EOF) and suppress protein adsorption onto the silica capillary inner wall, a cationic hydroxyethylcellulose-graft-poly (poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate) (cat-HEC-g-PPEGMA) graft copolymer composed of cationic backbone and bottle brush-like side chains was synthesized for the first
A Semalty et al.
Indian journal of pharmaceutical sciences, 72(5), 571-575 (2011-06-23)
Enalapril maleate is used in the treatment of hypertension and angina pectoris. It shows low bioavailability due to high hepatic first pass metabolism. Hence the present work was undertaken to formulate mucoadhesive buccal films of enalapril maleate with an objective
Fuhu Cao et al.
Electrophoresis, 32(10), 1148-1155 (2011-04-19)
In this work, a novel graft copolymer, hydroxyethylcellulose-graft-poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate) (HEC-g-PDMAEMA), used as physical coatings of the bare fused-silica capillaries, was synthesized by using ceric ammonium nitrate initiator in aqueous nitric acid solution. EOF measurement results showed that the synthesized HEC-g-PDMAEMA
Temperature-responsive self-assembly of charged and unchargedhydroxyethylcellulose-graft-poly(N-isopropylacrylamide) copolymer in aqueous solution.
Phan HT, Zhu K, Kj?niksen AL, Nystrom B.
Coll. Polymer Sci., 289, 993-1003 (2011)