品質水準
標識化の程度
0.06-0.50 mol hydroxyethyl per mol cellulose (M.S.)
8 wt. % hydroxyethyl
26 wt. % methoxy
1.3-2.2 mol methyl per mol cellulose (D.S.)
表面張力
45-55 dyn/cm, 20 °C, 0.1 wt. %
粘度
15,000-20,500 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Brookfield, spindle #6) (20 rpm)(lit.)
転移温度
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
SMILES記法
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI Key
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435015-BULK:
435015-250G:
435015-1KG:
435015-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
435015-1KG | |
435015-250G | 4061832113197 |