Merck
M0262
Sigma-Aldrich
メチルセルロース
27.5-31.5% (Methoxyl content), viscosity: 400 cP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
27.5-31.5% (Methoxyl content)
フォーム
powder
white to off-white
粘度
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
SMILES記法
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI Key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルセルロース粉末は、鼻症状の予防と管理に役立ちます。
アプリケーション
メチルセルロースは次のような用途で使用されています。
  • 総消化管通過時間の測定。
  • in vitro運動性アッセイ。
  • フェノールレッド法による胃内容排出の測定。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0262-250G:
M0262-VAR:
M0262-BULK:
M0262-500G:
M0262-1KG:
M0262-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kelli L Kuhen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(9), 5060-5067 (2014-06-11)
Renewed global efforts toward malaria eradication have highlighted the need for novel antimalarial agents with activity against multiple stages of the parasite life cycle. We have previously reported the discovery of a novel class of antimalarial compounds in the imidazolopiperazine
Methyl-cellulose powder for prevention and management of nasal symptoms
Popov T A, et al.
Expert Review of Respiratory Medicine, 11(11), 885-892 (2017)
Gastric emptying is accelerated in diabetic BB rats and is slowed by subcutaneous injections of amylin
Young A A, et al.
Diabetologia, 38(6), 642-648 (1995)
Mengting Li et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(6), 780-793 (2020-01-25)
Fuzi, the processed lateral roots of Aconitum carmichaelii Debx., is a traditional herbal medicine that is well known for its excellent pharmacological effects and acute toxicity. Aconitine is one of the diester-diterpene alkaloids and well-known for its arrhythmogenic effects. However
Antibiotics-induced depletion of mice microbiota induces changes in host serotonin biosynthesis and intestinal motility
Ge X, et al.
Journal of Translational Medicine, 15(1), 13-13 (2017)