Merck
H9262
Sigma-Aldrich
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
別名:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.56
フォーム
powder
品質水準
分子量
~26 kDa
beige
粘度
80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
SMILES記法
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI Key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水系および非水性の増粘剤、耐脂性を持つ透明なフィルム、結合剤、潤滑剤、立体安定剤、保水剤。
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロースは、水系および非水系用の濃厚剤として利用でき、水歩留まり向上剤および立体安定剤であり、そして耐油度のある透明フィルムです。(ヒドロキシプロピル)メチルセルロースは、ドラッグデリバリーシステムの設計において粘膜付着の研究に使用されており、腸管滞留時間を延長し、また、難水溶性薬物の溶解速度の促進に関する研究にも使用されています。
特徴および利点
水に溶解、過熱すると可逆的にゲル化、非イオン性、イオン種とは複合体を非形成、界面活性および酵素耐性。溶液は偽塑性を示します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9262-VAR:
H9262-100G:
H9262-250G:
H9262-BULK:
H9262-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deirdre M D'Arcy et al.
AAPS PharmSciTech, 20(2), 47-47 (2019-01-09)
Viscosity, influenced by medium composition, will affect the hydrodynamics of a dissolution system. Dissolution simulation methods are valuable tools to explore mechanistic dissolution effects, with an understanding of limitations of any simulation method essential to its appropriate use. The aims
Lucas Sievens-Figueroa et al.
International journal of pharmaceutics, 423(2), 496-508 (2011-12-20)
The design and feasibility of a simple process of incorporating stable nanoparticles into edible polymer films is demonstrated with the goal of enhancing the dissolution rate of poorly water soluble drugs. Nanosuspensions produced from wet stirred media milling (WSMM) were
A Akbarian et al.
Poultry science, 93(8), 1930-1941 (2014-06-17)
Heat stress in poultry is a serious problem in many countries and has been associated with oxidative stress. Hence, nutritional interventions with antioxidants might be beneficial. Therefore, the effects of dietary Curcuma xanthorrhiza (CX) and Origanum compactum (OC) essential oils
Francis W Hunter et al.
Biochemical pharmacology, 89(2), 224-235 (2014-03-19)
The nitro-chloromethylbenzindoline prodrug SN29428 has been rationally designed to target tumour hypoxia. SN29428 is metabolised to a DNA minor groove alkylator via oxygen-sensitive reductive activation initiated by unknown one-electron reductases. The present study sought to identify reductases capable of activating
Michelle Lay Teng Ang et al.
Infection and immunity, 82(5), 1850-1859 (2014-02-26)
Tuberculosis remains a major worldwide epidemic because of its sole etiological agent, Mycobacterium tuberculosis. Ethionamide (ETH) is one of the major antitubercular drugs used to treat infections with multidrug-resistant M. tuberculosis strains. ETH is a prodrug that requires activation within