Merck
H8384
Sigma-Aldrich
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース
viscosity 40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
別名:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
品質水準
分子量
~22 kDa
beige
粘度
40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
room temp
SMILES記法
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI Key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水系および非水性の増粘剤、耐脂性を持つ透明なフィルム、結合剤、潤滑剤、立体安定剤、保水剤。
特徴および利点
水に溶解、過熱すると可逆的にゲル化、非イオン性、イオン種とは複合体を非形成、界面活性および酵素耐性。溶液は偽塑性を示します。
品質
通常、鉄粒子を含有します。
調製ノート
本製品は水に可溶です(10 mg/mL)。しかしながら、溶解する前に粒子を水中で撹拌して確実に分散させることが非常に重要です。 そうしなければ、粒子が塊になって内部の粒子の周囲にゼラチン状の膜を形成し、粒子が完全にぬれることができません。一般にヒドロキシプロピルメチルセルロースの溶液を調製するため一般に4つの分散技術、すなわち熱水中での分散、乾式混合、非溶剤媒体での分散および表面処理粉末の分散があります。(最後の方法は表面処理粉末ためだけの方法です)。
熱水での分散:
1.必要量の約1/3の水を少なくとも90 o Cに加熱します。
2.撹拌しながら加熱された水に粉末を加えます。
3.粒子が完全にぬれて均一に分散するまで混合物を撹拌してください。
4. 残りの水(冷水)の残りを加えて分散液の温度を下げます。この製品は冷えると、水溶性になる温度に到達します。次いで水和と溶解を開始し、溶液の粘度が上昇します。
5.溶解に適切な温度に到達した後、少なくとも30分間撹拌を継続します。溶液は直ぐに使用することができます。
乾式混合:
1.粉末を他の乾燥した成分と混合します。ヒドロキシプロピルメチルセルロースに対する乾燥した粉末の比率は7:1~3:1です。
2.乾燥した成分を完全に混合します。
3.乾燥した混合物を撹拌しながら水に加えます。
4.製品が完全に水和して溶液が確実に滑らかになるまで撹拌します。 溶液は直ぐに処理/使用することができます。
非溶媒媒体での分散:
1.ヒドロキシプロピルメチルセルロースは植物油、ポリエチレングリコール、グリセリン、コーンシロップおよび濃縮塩溶液のような非溶剤媒体に分散することができます。液状のスラリーを得るには、ヒドロキシプロピルメチルセルロース1部に対して5~8部の非溶媒が推奨されます。
2.粒子が均等に分散するまで撹拌します。
3.この分散液を冷水に加えるか、もしくは冷水にこの分散液を加えます。
4.粉末が完全に水和して、溶液が滑らかになるまで混合を継続します。この配合物には追加の成分を加えることができます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H8384-VAR:
H8384-25G:
H8384-250G:
H8384-100G:
H8384-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Akio Suzuki et al.
PloS one, 14(6), e0217944-e0217944 (2019-06-07)
Anti-prion protein (PrP) monoclonal antibody 132, which recognizes mouse PrP amino acids 119-127, enables us to reliably detect abnormal isoform prion protein (PrPSc) in cells or frozen tissue sections by immunofluorescence assay, although treatment with guanidinium salts is a prerequisite.
Rebecca Soffe et al.
PloS one, 14(6), e0218102-e0218102 (2019-06-07)
Artificial surfaces are routinely used instead of leaves to enable a reductionist approach in phyllosphere microbiology, the study of microorganisms residing on plant leaf surfaces. Commonly used artificial surfaces include, flat surfaces, such as metal and nutrient agar, and microstructured
A Akbarian et al.
Poultry science, 93(8), 1930-1941 (2014-06-17)
Heat stress in poultry is a serious problem in many countries and has been associated with oxidative stress. Hence, nutritional interventions with antioxidants might be beneficial. Therefore, the effects of dietary Curcuma xanthorrhiza (CX) and Origanum compactum (OC) essential oils
Francis W Hunter et al.
Biochemical pharmacology, 89(2), 224-235 (2014-03-19)
The nitro-chloromethylbenzindoline prodrug SN29428 has been rationally designed to target tumour hypoxia. SN29428 is metabolised to a DNA minor groove alkylator via oxygen-sensitive reductive activation initiated by unknown one-electron reductases. The present study sought to identify reductases capable of activating
Michelle Lay Teng Ang et al.
Infection and immunity, 82(5), 1850-1859 (2014-02-26)
Tuberculosis remains a major worldwide epidemic because of its sole etiological agent, Mycobacterium tuberculosis. Ethionamide (ETH) is one of the major antitubercular drugs used to treat infections with multidrug-resistant M. tuberculosis strains. ETH is a prodrug that requires activation within