分子量
average Mn ~120,000
標識化の程度
1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
21 wt. % methoxy
0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
5 wt. % propylene oxide
表面張力
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
粘度
100,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
転移温度
gel point 70-90 °C
SMILES記法
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI Key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
423173-100G:
423173-BULK:
423173-25G:
423173-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック