Merck
M0387
Sigma-Aldrich
メチルセルロース
viscosity: 1,500 cP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
wood (pulp cellulose)
形状
powder
white to off-white
粘度
1,200-1,800 cP, 2 % in water(20 °C)
保管温度
room temp
SMILES記法
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI Key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルセルロースは頑強な非毒性材料です。無臭かつ無味です。そのため、メチルセルロースは食品包装業界で接着剤として広く使用されています。水溶性接着剤では、増粘剤として利用されています。また、メチルセルロースは粘度調整剤としても使用されています。化粧品業界では、乳化剤、結合剤、および安定剤として使用されています。
アプリケーション
メチルセルロースは以下の用途に使用されています。
  • 運動性アッセイを目的にゼブラフィッシュ胚を培養するための胚培地の成分として
  • ライブイメージングを目的としてスライドに一倍体/四倍体ゼブラフィッシュ胚をマウントするために
  • 人工海水の粘度を高めて、Ciona(ホヤ)精子の鞭毛波を研究するために
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0387-BULK:
M0387-500G:
M0387-1KG:
M0387-VAR:
M0387-100G:
M0387-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael Shoujie Sun et al.
PLoS genetics, 15(5), e1008162-e1008162 (2019-05-29)
The first meiotic division reduces genome ploidy. This requires pairing of homologous chromosomes into bivalents that can be bi-oriented within the spindle during prometaphase I. Thereafter, pairing is abolished during late metaphase I, and univalents are segregated apart onto opposite
Ivana Hermanova et al.
The Journal of experimental medicine, 217(6) (2020-03-29)
Gene dosage is a key defining factor to understand cancer pathogenesis and progression, which requires the development of experimental models that aid better deconstruction of the disease. Here, we model an aggressive form of prostate cancer and show the unconventional
The zebrafish mutant lessen: an experimental model for congenital enteric neuropathies
Uyttebroek L, et al.
Neurogastroenterology and Motility, 28(3), 345-357 (2016)
S Mori et al.
Oncogene, 28(31), 2796-2805 (2009-06-02)
The oncogenic phenotype is complex, resulting from the accumulation of multiple somatic mutations that lead to the deregulation of growth regulatory and cell fate controlling activities and pathways. The ability to dissect this complexity, so as to reveal discrete aspects
Handbook of Adhesives and Surface Preparation (2011)