形状
powder or crystals
品質水準
自己発火温度
725 °F
分子量
average Mv ~720,000
標識化の程度
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
粘度
4,500-6,500 cP, 2 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #4) (60 rpm)(lit.)
密度
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
434973-VAR:
434973-1KG:
434973-250G:
434973-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック