主要文書
8.22068
Sigma-Aldrich
Hydroxyethylcellulose
for synthesis
別名:
Hydroxyethylcellulose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
granular
自己発火温度
>360 °C
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (Cellulose ether): ≥ 92.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1