Merck
79408
Sigma-Aldrich
ホスファゼン塩基P1-t-Bu
≥97.0% (GC)
別名:
tert-ブチルイミノ-トリス(ジメチルアミノ)ホスホラン, N′-tert-ブチル-N,N,N′,N′,N″,N″-ヘキサメチルホスホルイミド酸トリアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H27N4P
CAS番号:
分子量:
234.32
Beilstein:
4178783
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
SMILES記法
CN(C)P(N(C)C)(N(C)C)=NC(C)(C)C
InChI
1S/C10H27N4P/c1-10(2,3)11-15(12(4)5,13(6)7)14(8)9/h1-9H3
InChI Key
YRNOSHBJMBLOSL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
BEMP (製品番号 20025)と同等の塩基性を示す立体的にかさ高く電気的に中性の窒素塩基; POCl3またはP4O10を用いてカルバミン酸アニオンからイソシアン酸を得る脱水反応に用いられる塩基。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79408-VAR:
79408-5ML:4548174007761
79408-25ML:4548174007754
79408-1ML:
79408-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1994)
T.E. Waldman et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 957-957 (1994)
Lan-Fang Hu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The copolymerization of biorenewable succinic anhydride (SA) with propylene oxide (PO) is a promising way to synthesize biodegradable aliphatic polyesters. However, the catalytic systems for this reaction still deserve to be explored because the catalytic activity of the reported catalysts