Merck
79412
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Oct
≥97.0%
別名:
tert-Octylimino-tris(dimethylamino)phosphorane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H35N4P
CAS番号:
分子量:
290.43
Beilstein:
7129981
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474
bp
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
InChI Key
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
79412-BULK:
79412-VAR:
79412-1ML:
79412-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)