Merck
20025
Sigma-Aldrich
2-tert-ブチルイミノ-2-ジエチルアミノ-1,3-ジメチルペルヒドロ-1,3,2-ジアザホスホリン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
BEMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H31N4P
CAS番号:
分子量:
274.39
Beilstein:
5534901
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
n20/D 1.477
bp
74 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
InChI Key
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-tert-ブチルイミノ-2-ジエチルアミノ-1,3-ジメチルペルヒドロ-1,3,2-ジアザホスホリン(BEMP)はホスファゼン塩基です。 BEMPは、 N-スルホニルアジリジンの弱塩基触媒による求核環の開環に関与します。 ポリスチレンに担持されたBEMP(PS-BEMP)は、エポキシドをフェノールで開環するための効率的な触媒として報告されています。 BEMPは、DBU(1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデセン)よりも約2000倍塩基性が強く、立体障害の程度が大きいです。
アプリケーション
有機リン塩基である、2-tert-ブチルイミノ-2-ジエチルアミノ-1,3-ジメチルペルヒドロ-1,3,2-ジアザホスホリン(BEMP)は、以下の研究で使用されます:
  • 2,3-ジヒドロベンゾ[1, 4]ジオキセピン-5-オンの合成
  • 炭素酸のアルキル化反応の触媒として。
  • 六員環カーボネートの制御されたイモータル(immortal)開環重合(iROP)における有機触媒として。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
20025-25ML:
20025-5ML:
20025-BULK:
20025-1ML:
20025-INTR:
20025-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1, 3-dimethylperhydro-1, 3, 2-diazaphosphorine Supported on Polystyrene (PS-BEMP) as an Efficient Recoverable and Reusable Catalyst for the Phenolysis of Epoxides under Solvent-Free Conditions.
Zvagulis A, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(14-15), 2489-2496 (2010)
Ke Wen et al.
The Journal of organic chemistry, 67(22), 7887-7889 (2002-10-26)
A short and efficient synthesis of 2'-O-methoxyethylguanosine (8) is described. Central to this strategy is the development of a novel silicon-based protecting group (MDPSCl(2), 2) used to protect the 3',5'-hydroxyl groups of the ribose. Silylation of guanosine with 2 proceeded
Tommaso Angelini et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(30), 5042-5046 (2013-06-28)
An efficient protocol for the hydrophosphonylation of aromatic and aliphatic aldehydes catalyzed by PS-BEMP under solvent-free conditions (SolFC) has been reported. Addition reactions were performed by using equimolar amounts of reagents and the resulting α-hydroxyphosphonates were isolated with simple workup
Thomas A Moss et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (21)(21), 2474-2476 (2008-05-21)
N-Mesitylene sulfonyl and N-tosyl aziridines have been identified as effective electrophiles in alkylation reactions of carbon acids catalyzed by the organic phosphorine base BEMP; yields of up to 99% for a range of pro-nucleophiles under mild reaction conditions are reported.
M.J. O'Donnell et al.
Tetrahedron Letters, 39, 8775-8775 (1998)