形状
powder or crystals
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C1=C(C2=C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=CC=C2)C=CC=C1)C.NC3=C(C4=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C4)C=CC=C3.C5COCC5
WGK
WGK 3
Jan Code
903701-1G:
903701-VAR:
903701-250MG:
903701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)