アッセイ
97%
品質水準
含みます
≤150 ppm MEHQ as stabilizer
屈折率
n20/D 1.346 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.496 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
InChI Key
CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474215-VAR:
474215-5ML:
474215-25ML:
474215-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック