Merck
474223
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシルメタクリラート
contains MEHQ as inhibitor, 97%
別名:
HDFDMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)7CF3
CAS番号:
分子量:
532.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
含みます
MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.343 (lit.)
bp
110 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H9F17O2/c1-5(2)6(32)33-4-3-7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1,3-4H2,2H3
InChI Key
HBZFBSFGXQBQTB-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylmethacrylateは、メタクリレート官能基を有するフッ素化アクリレートモノマーです。このモノマーを用いて作製したコーティング剤や材料に優れたはっ水性を付与します。さまざまな基質の特性を変化させる表面改質剤として使用できます。表面潤滑性の強化、摩擦の軽減、薬剤放出特性の改善、または表面エネルギーの改質にも使用できます。疎水性、熱安定性、耐薬品性、耐油性を有することから、コーティング剤、接着剤、表面処理の分野で広く使用されています。
アプリケーション
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylateは以下の用途に使用できます:
  • poly(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate)(PFDMA)を合成するためのモノマーとして。PFDMAは、化学蒸着法(iCVD)によって水と油の両方をはじく超両親媒性スポンジの作製に使用できます。
  • ステンレススチール(SUS)膜の表面エネルギーを変化させ、湿潤バイオマスから微細藻類の脂質を分離する表面改質剤として。これにより、微細藻類由来バイオディーゼルの製造工程が簡略化されます。
  • 経口薬の経粘膜送達のための生体適合性ポリマーコーティング剤の製造。ポリマーコーティングは疎水性を誘導し、薬物が望ましくない方向に放出されるのを防ぐのに役立ちます。
  • リチウム金属電池用電解質としてのトリブロックコポリマーを作製するための前駆体/モノマーとして。機械的強度、リチウムイオン輸率、サイクル安定性を高めます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474223-25ML:
474223-5ML:
474223-BULK:
474223-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1