アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
密度
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F7O2/c1-4(2)5(16)17-3-6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1,3H2,2H3
InChI Key
VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
444006-BULK:
444006-VAR:
444006-1G:
444006-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)