Merck
534757
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)oxirane
96%
別名:
4-Chlorostyrene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO
CAS番号:
分子量:
154.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5520 (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI Key
IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
534757-5G:
534757-VAR:
534757-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
James W Comerford et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-16)
Seaweed powder has been found to act as an effective catalyst for the fixation of CO₂ into epoxides to generate cyclic carbonates under solvent free conditions. Model background reactions were performed using metal halides and amino acids typically found in