Merck
714542
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrF2O2
CAS番号:
分子量:
237.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.497
密度
1.721 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
InChI Key
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.1 °F - closed cup
引火点(℃)
90.6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
714542-BULK:
714542-1G:
714542-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)