About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrF2O
CAS番号:
分子量:
221.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
76-81 °C
官能基
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(Br)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
InChI Key
CZGVAISJIQNQEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
706957-VAR:
706957-5G:
706957-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)