Merck
709824
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-フルオロベンズアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrFO
CAS番号:
分子量:
203.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
43-47 °C
官能基
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI Key
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
709824-1G:
709824-BULK:
709824-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)