Merck
556955
Sigma-Aldrich
2,8,9-トリイソプロピル-2,5,8,9-テトラアザ-1-ホスファビシクロ[3,3,3]ウンデカン
別名:
[2,5,8,9-テトラアザ-1-ホスファビシクロ[3.3.3]ウンデカン-2,8,9-トリス(1-メチルエチル)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PN(CH(CH3)2)CH2CH2NCH2CH2N(CH(CH3)2)(CH2CH2N(CH(CH3)2))
CAS番号:
分子量:
300.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.4830 (lit.)
品質水準
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)N1CCN2CCN(C(C)C)P1N(CC2)C(C)C
InChI
1S/C15H33N4P/c1-13(2)17-10-7-16-8-11-18(14(3)4)20(17)19(12-9-16)15(5)6/h13-15H,7-12H2,1-6H3
InChI Key
DFRWCJYSXGNOFD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
β-ヒドロキシエステルやα,β-不飽和エステルの合成に用いられる触媒です
放射性医薬品の標識用に反応性の高い無担体添加フッ化物を生成するために使用される塩基 ならびにモノマーのアルマトランの合成に使用される塩基
ベンゼンスルホニル置換カルバニオンの求核反応性を研究するために使用される脱プロトン化剤
以下に関する触媒です:
  • アミド化反応およびエステル交換反応の触媒作用のためのポリマー担持プロアザホスファトランの合成
  • Wadsworth-Emmons反応
  • Mukaiyamaアルドール反応
  • 付加反応によるアリールアルコールの合成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
556955-1G:
556955-5G:
556955-BULK:
556955-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wadhwa, K.; Verkade, J. G.
The Journal of Organic Chemistry, ASAP-ASAP (2009)
資料
An article on Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases.
Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases