Merck
542628
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリフルオロ-2-ブタノン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COC2H5
CAS番号:
分子量:
126.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.322 (lit.)
bp
50-51 °C (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,1,1-Trifluoro-2-butanone may be used in the synthesis of 5α,6β-dibromo-25-hydroxycholestan-3β-yl acetate. It may also be used for the in situ generation of ethyl(trifluoromethyl)dioxirane (ETDO).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
542628-5G:
542628-1G:
542628-VAR:
542628-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shoujiro Ogawa et al.
Steroids, 74(1), 81-87 (2008-11-11)
Experiments were performed to compare the regioselective hydroxylation of the isopropyl C-H bond at C-25 in 5alpha-cholestan-3beta-yl acetate by in situ generated dimethyldioxirane, methyl(trifluoromethyl)dioxirane, hexafluoro(dimethyl)dioxirane or ethyl(trifluoromethyl)dioxirane (ETDO). The dioxiranes were generated from the corresponding ketones and potassium peroxymonosulfate in