Merck
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7F3O
CAS番号:
分子量:
140.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.320
bp
52-60 °C/760 mmHg
密度
1.080 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
InChI Key
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F
引火点(℃)
-19 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
765767-250MG:
765767-VAR:
765767-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)