Merck
139238
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロアセトン 三水和物
98%
別名:
パーフルオロアセトン 三水和物, ヘキサフルオロ-2-プロパノン 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2CO · 3H2O
CAS番号:
分子量:
220.07
Beilstein:
607236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
87.5 psi ( 21 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.319 (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
密度
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
InChI Key
SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサフルオロアセトン三水化物は、イミダゾール3-オキシドと結晶質の1:1錯体を形成します
アプリケーション
ヘキサフルオロアセトン三水化物を使用して、(アセトン)ペンタアンミンルテニウム(III)および-ルテニウム(II)錯体の連鎖異性化の速度論と熱力学を研究しましたロドバクタースフェロイデスおよびロドスピリラムラブラムバクテリオクロロフィルaの両方のα-およびβ-ポリペプチドを再構成する研究に使用されました。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
139238-25G:4548173964126
139238-VAR:
139238-5G:4548173964133
139238-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C M Davis et al.
The Journal of biological chemistry, 270(11), 5793-5804 (1995-03-17)
Methodology has been developed to reconstitute carotenoids and bacteriochlorophyll alpha with isolated light-harvesting complex I (LHI) polypeptides of both Rhodobacter sphaeroides and Rhodospirillum rubrum. Reconstitution techniques first developed in this laboratory using the LHI polypeptides of R. rubrum, R. sphaeroides
Linkage isomerization reactions of (acetone) pentaammineruthenium (III) and-ruthenium (II) complexes.
Powell DW and Lay PA.
Inorganic Chemistry, 31(17), 3542-3550 (1992)
First synthesis of the N (1)-bulky substituted imidazole 3-oxides and their complexation with hexafluoroacetone hydrate.
Mloston G and Jasinski M.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 162-175 (2011)
S Bhattacharjya et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 7(1), 123-131 (1998-03-26)
Riboflavin carrier protein (RCP) plays an important role in transporting vitamin B2 across placental membranes, a process critical for maintenance of pregnancy. Association of the vitamin with the carrier protein ensures optimal bioavailability, facilitating transport. The conformations of three antigenic
U Köster et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 24(8), 906-910 (1996-08-01)
The biotransformation of the aerosol propellant 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFA-227) was investigated in rats in vivo and in rat and human liver microsomes. In the urine of rats exposed to 5000 ppm HFA-227 for 6 hr, very small amounts of hexafluoroacetone trihydrate