T62804
1,1,1-トリフルオロアセトン
97%
別名:
α,α,α-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, 3,3,3-Trifluoroacetone, Methyl trifluoromethyl ketone, Trifluoromethyl methyl ketone
About This Item
おすすめの製品
蒸気圧
13.62 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
22 °C (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
InChI Key
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
T62804-BULK:
T62804-5G:
T62804-1KG:
T62804-100G:
T62804-500G:
T62804-VAR:
T62804-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック