Merck
114413
Sigma-Aldrich
ブロモチモールブルー
ACS reagent, Dye content 95 %
別名:
3′,3″-ジブロモチモールスルホンフタレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H28Br2O5S
CAS番号:
分子量:
624.38
Beilstein:
373934
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, 95%
pink-purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue(passes test)
mp
200-202 °C ((392 - 396 °F) - lit.)
200-202 °C (lit.)
λmax
420 nm
&ε; (減衰係数)
≥17000 at 419-425 nm in methanol
≥8000 at 326-332 nm in methanol
≥9000 at 279-285 nm in methanol
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
InChI Key
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモチモールブルーは、ジブロモチモールスルホンフタレインとも呼ばれ、酸性水溶液中でスルホン化されたヒドロキシキノンです。アルカリ溶液中では、適度な大きさのジアニオンとして存在します。ブロムチモールブルーおよびジブロモチモールスルホンフタレインとしても知られています。色が黄色から青色に変化するpH感受性染料です。
アプリケーション
ブロモチモールブルー色素は、中性で正確に色が変化するため、pH指示薬として機能します。 その他の用途には、以下があります。
  • リンパからの液の動きを追跡し、顕微鏡下で細胞壁または核を明示するための生体染色として
  • 植物の根の中の真菌の菌糸の実証用
  • 単一の米粒内の可溶性酸度の評価
  • Bacillus cereusの計数のための寒天ゲル培地での使用
  • シスチン乳糖電解質欠損(CLED/BROLACIN)、ピルビン酸ポリミキシン卵黄マンニトールブロモチモールブルー(PEMBA)、およびマッコンキー寒天などのいくつかの細菌の増殖および検出基質の成分として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114413-BULK:
114413-VAR:
114413-1G:
114413-25G:
114413-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrea Pastore et al.
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a
Sevgi Tatar Ulu
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(3-4), 778-783 (2006-10-13)
A simple, rapid, accurate, precise and sensitive colorimetric method for the determination of finasteride in tablets is described. The proposed methods are based on the formation of ion-pair complexes between the examined drug with bromophenol blue (BPB), bromocresol green (BCG)
Bartlomiej Kowalczyk et al.
Nanoscale, 2(11), 2366-2369 (2010-10-13)
Films comprising metal nanoparticles are assembled on the surfaces of liquid droplets of different shapes and macroscopic dimensions. These films are reinforced by dithiol crosslinks and are mechanically rugged yet permeable to the diffusion of small molecules.
Joseph A Price
Journal of biochemical and biophysical methods, 70(3), 441-444 (2006-12-16)
Phospholipase A(2) is an important enzyme in various pathologies. Although fluorescent substrate assays for it have been recently developed, there is a need for an assay with inexpensive commercially available substrates, useful when samples interfered with fluorescent assays, that is
S T Tay et al.
Mycoses, 51(6), 515-519 (2008-05-24)
Cryptococcus albidus and C. laurentii were the predominant non-neoformans cryptococci isolated during an environmental sampling study for C. gattii at Klang Valley, Malaysia. Cryptococcus gattii was not isolated from any of the environmental samples. Cryptococcus albidus and C. laurentii were