Merck
114421
Sigma-Aldrich
ブロモチモールブルー ナトリウム塩
ACS reagent
別名:
3′,3′′-ジブロモチモールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27Br2NaO5S
CAS番号:
分子量:
646.36
Beilstein:
6887926
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
crystalline powder
powder or crystals
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
溶解性
water: 0.1%, clear to very slightly hazy
λmax
392 nm
615 nm
&ε; (減衰係数)
≥35000 at 614-618 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES記法
CC1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(C)C)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2C)Br)C(C)C)C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)[O-].[Na+]
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI Key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bromothymol Blue has been used for freshwater pH measurements over a broad range of buffer intensities.
生物化学的/生理学的作用
Bromothymol Blue is a pH-indicator. It is also used for carbonic anhydrase assay due to the conversion of carbon dioxide to bicarbonate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114421-VAR:
114421-2.5G:
114421-5G:
114421-BULK:
114421-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrophilic region of lecithin membranes studied by bromothymol blue and effects of an inhalation anesthetic, enflurane.
Mashimo T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76, 5114-5118 (1979)
Evaluation of indicator-based pH measurements for freshwater over a wide range of buffer intensities.
Yuan S and DeGrandpre MD
Environmental Science & Technology, 42, 6092-6099 (2008)
Biochemical properties of a new a-carbonic anhydrase from the human pathogenic bacterium, Vibrio cholerae.
Del Prete S, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29, 23-27 (2014)