Merck
112860
Sigma-Aldrich
4′-クロロ-2,2,2-トリフルオロアセトフェノン
99%
別名:
4-クロロ-α,α,α-トリフルオロアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COCF3
CAS番号:
分子量:
208.56
Beilstein:
1955904
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
180-183 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone forms a 1:2 complex with alpha-cyclodextrin.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類