Merck
403229
Sigma-Aldrich
4′-ブロモ-2,2,2-トリフルオロアセトフェノン
≥98%
別名:
4-ブロモ-α,α,α-トリフルオロアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCF3
CAS番号:
分子量:
253.02
Beilstein:
1956460
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
bp
95 °C/4 mmHg (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
密度
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
403229-1G:
403229-5G:
403229-BULK:
403229-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on Carbonyl-Bridged Bithiazole Derivatives.
Ie Y, et al.
Advances in Functional Materials, 20(6), 907-913 (2010)