Merck
689238
Sigma-Aldrich
3'-ブロモ-2,2,2-トリフルオロアセトフェノン
≥97%
別名:
3-ブロモ-α,α,α-トリフルオロアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrF3O
CAS番号:
分子量:
253.02
Beilstein:
2329910
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.504
密度
1.637 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
689238-VAR:
689238-BULK:
689238-5G:
689238-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)