安全性情報
81220
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
別名:
Crystallization solution 42/Kit-No 96827
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
フォーム
liquid
品質水準
pH
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.06 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
81220-1000M1012:
81220-10ML-F:
81220-BULK-F:
81220-100ML-F:
81220-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)