Merck
370630
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフルオロ-3′-(トリフルオロメチル)アセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4COCF3
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
InChI Key
MDCHHRZBYSSONX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Preparation of 2,2,2-trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone (3-trifluoromethyltrifluoroacetophenone) by Grignard synthesis using m-trifluoromethylbromo-benzene and trifluoroacetic acid has been reported.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370630-1G:
370630-VAR:
370630-5G:
370630-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The reduction of aryl trifluoromethyl ketones by N-carbamoylmethyl-1, 4-dihydronicotinamide.
Stewart RK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2497-2503 (1980)