Merck
263362
Sigma-Aldrich
3′,5′-ビス(トリフルオロメチル)アセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
256.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4221 (lit.)
密度
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3
InChI Key
MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263362-5G:
263362-BULK:
263362-1G:
263362-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kneubühler et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(19), 3874-3883 (1995-09-15)
A large series (66 compounds) of indeno[1,2-c]pyridazin-5-ones (IPs) were synthesized and tested on their monoamine oxidase-A (MAO-A) and MAO-B inhibitory activity. All of the tested compounds acted preferentially on MAO-B displaying weak (nonmeasurable IC50 values) to high (submicromolar IC50 values)
Rhodium-catalyzed heterogeneous enantioselective hydrogenation of 3, 5-di-(trifluoromethyl)-acetophenone.
Hess R, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 212(1), 205-209 (2004)
Pu Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 90(6), 1897-1904 (2011-05-27)
A novel bacterial strain HS0904 was isolated from a soil sample using 3,5-bis(trifluoromethyl) acetophenone as the sole carbon source. This bacterial isolate can asymmetrically reduce 3,5-bis(trifluoromethyl) acetophenone to (1R)-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl] ethanol with high enantiometric excess (ee) value. Based on its morphological