Merck
402478
Sigma-Aldrich
2,2,2,4′-テトラフルオロアセトフェノン
99%
別名:
α,α,α,4-テトラフルオロアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4COCF3
CAS番号:
分子量:
192.11
Beilstein:
1872824
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
66-67 °C/34 mmHg (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
LUKLMXJAEKXROG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone (α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone) is a fluorinated building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
402478-VAR:
402478-BULK:
402478-10G:
402478-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proline Catalyzed Asymmetric Aldol Reaction between Methyl Ketones and 1-Aryl-2, 2, 2-trifluoroethanones.
Li-Hua Q, et al
Chin. J. Chem., 23(5), 584-588 (2005)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)