アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
>300 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)CC=C
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2H,1,3H2;/q-1;+1
InChI Key
TVPZAMJXLCDMIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 触媒的アリルホウ素化
- 立体選択的求核付加
- Pd触媒によるヘテロ環形成
- 酸化反応および酸化的マンニッヒ反応
- クロスカップリング反応
多用途で安定したボロン酸代替物質としての有機トリフルオロホウ酸
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659274-VAR:
659274-1G:
659274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
These bench stable Potassium Organotrifluoroborates are useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and have also been used for a variety of other C-C bond forming reactions. Importantly, these reagents are compatible with a wide range of functional groups and are stable to many commonly used and harsh reaction conditions.