Merck
662984
Sigma-Aldrich
シクロプロピルトリフルオロほう酸カリウム
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BF3K
CAS番号:
分子量:
147.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
348-350 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)C1CC1
InChI
1S/C3H5BF3.K/c5-4(6,7)3-1-2-3;/h3H,1-2H2;/q-1;+1
InChI Key
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
詳細
5~10%のシクロプロピルボロン酸を含むことがあります。
アプリケーション
鈴木宮浦クロスカップリング反応における有機トリフルオロボレート塩
有機トリフルオロボレート塩は、多用途に用いられる安定した、ボロン酸の代替品です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
662984-1G:
662984-BULK:
662984-VAR:
662984-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charette, A. B. et al.
Synlett, 1779-1779 (2005)
Guo-Hua Fang et al.
Organic letters, 6(3), 357-360 (2004-01-30)
[reaction: see text] Stereospecific cyclopropanation of alkenylboronic esters of pinacol followed by in situ treatment with excess KHF(2) afforded the corresponding potassium cyclopropyl trifluoroborates in high yields, which then underwent Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with aryl bromides to give cyclopropyl-substituted arenes
資料
These bench stable Potassium Organotrifluoroborates are useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and have also been used for a variety of other C-C bond forming reactions. Importantly, these reagents are compatible with a wide range of functional groups and are stable to many commonly used and harsh reaction conditions.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
662984-1G4061826263112
662984-5G4061833357934