Merck
738476
Sigma-Aldrich
カリウム シクロブチルトリフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BF3K
CAS番号:
分子量:
162.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
94-100 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)C1CCC1
InChI
1S/C4H7BF3.K/c6-5(7,8)4-2-1-3-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1
InChI Key
GZQJPWKFEMYYOO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738476-5G:
738476-500MG:
738476-BULK:
738476-VAR:
738476-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)