Merck
735558
Sigma-Aldrich
trans-1-プロペニルボロン酸 ピナコール エステル
97%
別名:
trans-1-プロペンボロン酸 ピナコール エステル, trans-2-(1-プロペン-1-イル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17BO2
CAS番号:
分子量:
168.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.433
密度
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
InChI Key
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.9 °F
引火点(℃)
53.3 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
735558-1G:
735558-BULK:
735558-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)