アッセイ
97%
mp
146-156 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
OB(O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7,10-11H/b7-6+
InChI Key
VKIJXFIYBAYHOE-VOTSOKGWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に使用される試薬
以下の調製に使用される試薬
- パラジウム(Pd)によって触媒される鈴木・宮浦カップリング反応
- ロジウム(Rh)によって触媒されるアリルアジドの分子内アミノ化
- Pdによって触媒されるヘック・鈴木カスケード反応によるジアステレオ選択合成
- 銅(Cu)によって媒介されるシアノ化反応
- ロジウム(Rh)によって触媒される不斉付加
- イリジウム(Ir)によって触媒される添加によるジアステレオ選択合成
- パラジウム(Pd)によって触媒されるカスケード環化反応
以下の調製に使用される試薬
- ジアステレオ選択ペタシスボロン酸マンニッヒ反応による光学活性不飽和アミノ酸
- Ruによって触媒される閉環メタセシスおよび異性化を用いた、ペタシス3-成分反応によるアミノアルコールジエン
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
473790-5G:
473790-25G:
473790-BULK:
473790-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 134(2), 1268-1274 (2011-12-14)
Iridium complexes show high catalytic activity in intermolecular additions of acid chlorides to terminal alkynes to afford valuable (Z)-β-chloro-α,β-unsaturated ketones. Ligands in the catalytic system play a crucial role in this reaction. An N-heterocyclic carbene (NHC) is an efficient ligand
Organic letters, 14(2), 624-627 (2012-01-12)
This paper describes a Rh(I)-catalyzed highly efficient and enantioselective 1,2-addition of arylboronic acids to α-diketones with the use of a simple sulfur-alkene hybrid ligand. With as low as a 0.1 mol % catalyst loading, a variety of optically active α-hydroxyketones
Ligand Effects on the Stereochemical Outcome of Suzuki-Miyaura Couplings
The Journal of Organic Chemistry, 77, 370-3703 (2012)
ACS combinatorial science, 14(4), 253-257 (2012-02-24)
A "build/couple/pair" pathway for the systematic synthesis of structurally diverse small molecules is presented. The Petasis 3-component reaction was used to synthesize anti-amino alcohols displaying pairwise reactive combinations of alkene moieties. Upon treatment with a ruthenium alkylidene-catalyst, these dienes selectively
Diastereoselective synthesis of tetrahydroquinolines via a palladium-catalyzed Heck-Suzuki cascade reaction
Tetrahedron Letters, 53, 2308-2311 (2012)