Merck
588423
Sigma-Aldrich
フェネチルボロン酸
別名:
2-フェニルエタンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
149.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
76-81 °C (lit.)
品質水準
官能基
phenyl
SMILES記法
OB(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10-11H,6-7H2
InChI Key
VPRUMANMDWQMNF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応
  • α-ジアゾカルボニル化合物との反応
  • キノンのC-H官能基化
  • 芳香族アミンとのクロスカップリング
  • ジフェニルイソオキサゾールのアリール化およびアルキル化
ボロン酸エステルの加水分解安定性試験用の試薬
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
588423-1G:
588423-10G:
588423-BULK:
588423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Goz et al.
Biochemical pharmacology, 35(20), 3587-3591 (1986-10-15)
Several compounds have been tested for their ability to inhibit bovine pancreatic alpha-chymotrypsin (Ki) and their ability to inhibit cell replication (IC50). There is good agreement over three orders of magnitude between the Ki and the IC50 values of these
J B Jones et al.
The Journal of biological chemistry, 258(4), 2135-2142 (1983-02-25)
The heat of formation of the chymotrypsin-phenylethane boronic acid complex has been observed calorimetrically from pH 4 to 8 at 25 degrees C and is found to be pH-dependent, changing from near -6 kcal/mol at pH 4 to -13 kcal/mol
A Tulinsky et al.
The Journal of biological chemistry, 262(16), 7737-7743 (1987-06-05)
A 1.8-A resolution x-ray crystallographic restrained least squares refinement has been carried out on the phenylethane boronic acid (PEBA) complex of alpha-chymotrypsin dimer (alpha-CHT), and it has been compared to the 1.67-A resolution structure of the native enzyme. PEBA has