About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH=CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
177.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
140-144 °C
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\B(O)O)cc1
InChI
1S/C9H11BO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
InChI Key
LGSBCAPDUJYMOQ-VOTSOKGWSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
- インドール連結エノンとのエナンチオ選択性共役付加反応
- リーベスカインド・スローグルクロスカップリング反応
- (ジヒドロキシ)ホモチロシン合成に用いるペタシス不斉ジヒドロキシル化
- 銅触媒によるトリフルオロメチル化
- ヒドロキシシンナムアルデヒドとの不斉マイケル付加
- フェニルブテニルヘテロアレーン合成用のコバルト触媒によるカップリング
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518980-5G:
518980-VAR:
518980-1G:
518980-10G:
518980-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック