Merck
576638
Sigma-Aldrich
trans-1-プロペン-1-イルボロン酸
≥95.0%
別名:
(E)-1-Propen-1-ylboronic acid, (E)-Prop-1-enylboronic acid, trans-1-Propeneboronic acid, trans-1-Propenylboronic acid, trans-Propenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
85.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
不純物
~10 wt. % cis-isomer
mp
123-127 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H7BO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3,5-6H,1H3/b3-2+
InChI Key
CBMCZKMIOZYAHS-NSCUHMNNSA-N
アプリケーション
以下の反応剤:
  • パラジウム - ホスフィンで触媒される鈴木・宮浦カップリング反応
  • Cu(II)-介在ウルマン型カップリング
以下の調製のための反応剤:
  • アレルギー性炎症性疾患治療用DP2受容体アンタゴニストとしてのアルキニルフェノキシ酢酸
  • 立体配座的に制限されたエノールを模倣した、鈴木カップリングを伴うパール‐クノール合成によるII型デヒドロキナーゼ阻害剤としてのテトラヒドロベンゾチオフェン
  • サマリウムジヨージドが媒介する環化によって高度に置換されたベンゾ環化シクロオクタノール誘導体
  • ニッケル触媒による、アルキンおよびエノンとの3成分還元カップリングによる立体特異的ジエン
以下の反応物
  • パラジウム - ホスフィンで触媒される鈴木・宮浦カップリング反応
  • Cu(II)-介在ウルマン型カップリング
  • パラジウムによって触媒される薗頭交差カップリング
以下の調製のための反応物
  • アレルギー性炎症性疾患治療用DP2受容体アンタゴニストとしてのアルキニルフェノキシ酢酸
  • 立体配座的に制限されたエノールを模倣した、鈴木カップリングを伴うパール‐クノール合成によるII型デヒドロキナーゼ阻害剤としてのテトラヒドロベンゾチオフェン
  • サマリウムジヨージドが媒介する環化によって高度に置換されたベンゾ環化シクロオクタノール誘導体
  • ニッケル触媒による、アルキンおよびエノンとの3成分還元カップリングによる立体特異的ジエン
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
576638-VAR:
576638-5G:
576638-1G:
576638-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahydrobenzothiophene derivatives: conformationally restricted inhibitors of type II dehydroquinase.
Sonia Paz et al.
ChemMedChem, 6(2), 266-272 (2011-01-29)
The preparation of substituted pyrazoles from β,β-dibromo-enones by a tandem condensation/Suzuki-Miyaura cross-coupling process
Beltran-Rodil, S.; et al.
Synlett, 4, 602-606 (2010)
Jakub Saadi et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 6, 1229-1245 (2011-02-02)
A series of γ-oxo esters suitably substituted with various styrene subunits was subjected to samarium diiodide-induced 8-endo-trig cyclizations. Efficacy, regioselectivity and stereoselectivity of these reactions via samarium ketyls strongly depend on the substitution pattern of the attacked alkene moiety. The
A new strategy for the synthesis of substituted dihydropyrones and tetrahydropyrones via palladium-catalyzed coupling of thioesters
Fuwa, H.; et al.
Tetrahedron, 67, 4995-5010 (2011)
Ming-Bo Zhou et al.
The Journal of organic chemistry, 75(16), 5635-5642 (2010-08-14)
Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of terminal alkynes with arylboronic acids has been described. In the presence of Pd(OAc)(2) and Ag(2)O, a variety of terminal alkynes, including electron-poor terminal alkynes, smoothly underwent the reaction with numerous boronic acids to afford the corresponding