Merck
687650
Sigma-Aldrich
ブタ-3-エニルボロン酸
≥95%
別名:
ブタ-1-エン-4-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
99.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
84-90 °C
官能基
allyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
InChI Key
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Ag(I)-促進性鈴木宮浦クロスカップリング
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
687650-5G:
687650-VAR:
687650-1G:
687650-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)